Läs mer
Probucol, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453752 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453752 50 g 50g
11433752 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453752 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215637150
Kemiska identifierare
CAS 23288-49-5
Molekylformel C31H48O2S2
Molekylvikt (g/mol) 516.843
InChI-nyckel FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym probucol, lorelco, biphenabid, bisphenabid, lurselle, bisbid, lesterol, lursell, panavir, probucolum
PubChem CID 4912
ChEBI CHEBI:8427
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxifenyl)sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]fenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)SC(C)(C)SC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Probucol
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Formel vikt 516.8
Procent renhet 0.997
Fysisk form Pulver