missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Probucol Disuccinate, TRC

Produktkod. 30422512
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422512 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30422512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP755110100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Probucol Disuccinate
CAS 216168-45-5
Molekylformel C39H56O8S2
Kvantitet 100 mg
Synonym Butanedioic Acid (1-Methylethylidene)bis[thio[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4,1-phenylene]] Ester, Butanedioic Acid','1,1'-[(1-Methylethylidene)bis[thio[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4,1-phenylene]]] Ester
InChI formel InChI=1S/C39H56O8S2/c1-35(2,3)25-19-23(20-26(36(4,5)6)33(25)46-31(44)17-15-29(40)41)48-39(13,14)49-24-21-27(37(7,8)9)34(28(22-24)38(10,11)12)47-32(45)18-16-30(42)43/h19-22H,15-18H2,1-14H3,(H,40,41)(H,42,43)
LEDER CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(OC(=O)CCC(=O)O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1OC(=O)CCC(=O)O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 4-[2,6-ditert-butyl-4-[2-[3,5-ditert-butyl-4-(3-carboxypropanoyloxy)phenyl]sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]phenoxy]-4-oxobutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 716.99
Formel vikt 716.3417
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.