Läs mer
Probucol, MedChemExpress
Beskrivning
Probucol (DH-581) is an anti-hyperlipidemic drug by lowering the level of cholesterol in the bloodstream by increasing the rate of LDL catabolism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Probucol |
| CAS | 23288-49-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H48O2S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | DH-581 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.48 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(SC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1)(SC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.84 |
| Visa mer |