Läs mer
Probucol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443752 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443752 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11443752 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215637110
Förbättrar selektivt upptag av HDL-associerade kolesterylestrar. Probucol, MP Biomedicals är en antioxidant, antiinflammatorisk och hypokolesterolemisk medel. Det är också en antihyperlipoproteinemi.
Probucol hämmar aterogenes hos genetiskt hyperkolesterolemiska kaniner (Watanabe) och dämpar ischemi/reperfusionsinducerad kardiomyocytapoptos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 23288-49-5
Smältpunkt 124°C to 126°C (literature)
Molekylformel C31H48O2S2
Kvantitet 10 g
Synonym probucol, lorelco, biphenabid, bisphenabid, lurselle, bisbid, lesterol, lursell, panavir, probucolum
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (50mg/mL, clear and colorless solution).
InChI-nyckel FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)SC(C)(C)SC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxifenyl)sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 516.843
PubChem CID 4912
ChEBI CHEBI:8427
Formel vikt 516.85
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver