Läs mer
Probucol, Thermo Scientific™
Produktkod. 17730659 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17730659 25 g
17720659 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17730659 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469490250
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Probucol
CAS 23288-49-5
Synonym 4,4'-(isopropylidenditio)bis[2,6-di-tert-butylfenol]
Kvantitet 25 g
Löslighet olöslig vattenlösning: löslig i metanol, aceton, acetonitril, THF
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C31H48O2S2
Fysisk form Pulver eller kristallint pulver
Färg Vitt till Nästan-vitt
Renhet ≥97,5 %