Läs mer
Probucol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Probucol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3 |
| Formel vikt | 516.3096 |