Läs mer
Procainamide hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16448026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448026 100 mg
1 options
Produktkod. 16448026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0084
MedChemExpress Procainamide hydrochloride is an anti-arrhythmic agent and is used to treat cardiac arrhythmia; induces rapid block of the batrachotoxin(BTX)-activated sodium channels of the heart muscle and acts as antagonist to long gating closures.
Procainamide hydrochloride is an anti-arrhythmic agent and is used to treat cardiac arrhythmia
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procainamide hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 614-39-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H22ClN3O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (183.97 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (183.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 271.79
Formel vikt 271.79
Procent renhet 98.0%