Läs mer
Procainamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Procainamide hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H |
| Formel vikt | 271.1451 |
| Procent renhet | >95% |