Läs mer
Procaine.HCl, Lipomed
Produktkod. 30458688
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30458688 50 mg
1 options
Produktkod. 30458688 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPRO638HC50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Prokain.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procaine hydrochloride
CAS 51-05-8
Analyt- eller komponentnamn Procaine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H20 N2 O2 . Cl H
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9 CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8 CI), 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl 4-aminobenzoat; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 272.77
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 272,1292 g/mol