Läs mer
Prokainhydroklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323798
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323798 1 ml
1 options
Produktkod. 30323798 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16289500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procaine hydrochloride
CAS 51-05-8
Analyt- eller komponentnamn Procaine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H20 N2 O2 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl 4-aminobenzoat; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 272.77
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 272,1292 g/mol