Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Prokainhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10542421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10542421 100 g Plastflaska 100g
10177743 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542421 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 207311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    746.68 SEK
    670.65 SEK / 100g
    Save 76.03 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272,77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-05-8
Molekylformel C13H21ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 272.77
MDL-nummer MFCD00013000
InChI-nyckel HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl-4-aminobensoat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procaine hydrochloride
Smältpunkt 154,0 °C till 158,0 °C
Färg Färglös till Vit
pH 5 till 6,5 (2 % vikt/volym vattenlösning)
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, 424
Merck Index 15, 7875
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i kloroform, praktiskt taget olöslig i eter
Formel vikt 272.77
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Procaine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.