Läs mer
Prokainhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30460549
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460549 10 mg
1 options
Produktkod. 30460549 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0596.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procaine hydrochloride
CAS 51-05-8
Analyt- eller komponentnamn Procaine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H20 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl 4-aminobenzoat; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 272.77
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 272,1292 g/mol