Läs mer
Procaine, MedChemExpress
Beskrivning
Procaine is a DNA-demethylating agent. Procaine acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Procaine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 59-46-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H20N2O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (423.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.23 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1 |
| Visa mer |