Läs mer
Prokain N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30052585
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052585 100 mg
1 options
Produktkod. 30052585 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0596.02
 Begränsad artikel
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Prokain N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procaine N-Oxide
CAS 1027072-50-9
Analyt- eller komponentnamn Procaine N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H20 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanol, 2-(diethyloxidoamino)-, 1-(4-aminobenzoate), Procaine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3/c1-3-15(17,4-2)9-10-18-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3
LEDER CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 2-(4-aminobenzoyl)oxy-N,N-dietylethanaminoxid
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 252,1474 g/mol