Läs mer
Procaine Penicillin G Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C29H40N4O7S |
| Molekylvikt (g/mol) | 588.72 |
| InChI-nyckel | KZDCMKVLEYCGQX-UDPGNSCCSA-N |
| LEDER | O.CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate hydrate |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 5 g |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Visa mer |