missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Procaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Procaine |
| CAS | 59-46-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H20 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester (8CI), 2-(Diethylamino)ethyl p-aminobenzoate, 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 4-Aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester, Diethylaminoethyl p-aminobenzoate, Duracaine, NSC 169497, Nissocaine, Pfizerpen AS, Procain, Procaine, Procaine base, SP 01, Spinocaine, Vitamin H3, p-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester, β-(Diethylamino)ethyl p-aminobenzoate, β-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.31 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?