Läs mer
Procalcitonin Antibody (14C12cc), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18257773 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Produktkod. Kvantitet
18257773 0.2 mL
1 options
Produktkod. 18257773 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10073061H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Procalcitonin Monoclonal specifically detects Procalcitonin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Procalcitonin
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 14C12cc
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulering PBS with No Preservative
Gene Alias ATP2B2plasma membrane calcium ATPase, ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4, DKFZp686G08106, DKFZp686M088, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Matrix-remodeling-associated protein 1, matrix-remodelling associated 1, MXRA1, Plasma membrane calcium ATPase isoform 4, plasma membrane calcium pump, Plasma membrane calcium pump isoform 4, plasma membrane calcium-transporting ATPase 4, PMCA4b, PMCA4PMCA4x, sarcolemmal calcium pump
Gensymboler CALCA
Värd art Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with fragments of human Procalcitonin conjugated with carrier protein.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.2 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 796
Testspecificitet Human PCT
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1