Läs mer
Invitrogen™ Humant prokalcitonin ELISA Utrustning
Produktkod. 15465093
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15465093
Brand: Invitrogen™ EHPCT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Det mänskliga prokalcitoninet ELISA kvantifierar Hu Procalcitonin i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Procalcitonin. Metodens princip The Human Procalcitonin solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Denna gen kodar för peptidhormonerna kalcitonin, kalcitoningenrelaterad peptid och katakalcin genom vävnadsspecifik alternativ RNA-skarvning av gentranskripten och klyvning av inaktiva prekursorproteiner. Kalcitonin är involverat i kalciumreglering och verkar för att reglera fosformetabolismen. Kalcitoningenrelaterad peptid fungerar som en vasodilator medan katacalcin är en kalciumsänkande peptid. Flera transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har hittats för denna gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01258
Analysintervall 27,43 till 20 000 pg/ml
Analyskänslighet 30 pg/mL
Kalibreringsområde 30 pg/ml till 20 000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj GCPR
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-1, IL-1, 5, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TIMP-NFpha, T TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 796
Gensymbol CALC1,CGRP,CGRP-I,CGRP1,CT,KC,PCT
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neurobiologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CALC1, CGRP, CGRP-I, CGRP1, CT, KC
Mål Prokalcitonin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter