missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Humant prokalcitonin ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Denna gen kodar för peptidhormonerna kalcitonin, kalcitoningenrelaterad peptid och katakalcin genom vävnadsspecifik alternativ RNA-skarvning av gentranskripten och klyvning av inaktiva prekursorproteiner. Kalcitonin är involverat i kalciumreglering och verkar för att reglera fosformetabolismen. Kalcitoningenrelaterad peptid fungerar som en vasodilator medan katacalcin är en kalciumsänkande peptid. Flera transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har hittats för denna gen.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01258, P06881 |
| Analysintervall | 27,43 till 20 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 30 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 796 |
| Gensymbol | CALCA |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering