Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Prokarbazinhydroklorid
Produktkod. 15537729 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15537729 250 mg 250mg
15527729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15537729 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1768.65 SEK / 250mg
    Save 236.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 366-70-1 | C12H19N3O·HCl | 257.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 366-70-1
Molekylformel C12H19N3O·HCl
Molekylvikt (g/mol) 257.76
InChI-nyckel DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym procarbazine hydrochloride, procarbazine hcl, matulane, nathulane, natunalar, mih hydrochloride, pcb hydrochloride, procarbazine.hcl, ibenzmethyzine hydrochloride, natulan hydrochloride
PubChem CID 9703
ChEBI CHEBI:71428
IUPAC-namn 4-[(2-metylhydrazinyl)metyl]-N-propan-2-ylbensamid;hydroklorid
LEDER CC(C)NC(=O)C1=CC=C(C=C1)CNNC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procarbazine hydrochloride
Förlust vid torkning Max 2% .
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 257.76
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Procarbazine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.