Läs mer
Prokarbazinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458525
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458525 10 mg
1 options
Produktkod. 30458525 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3239.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Analyt- eller komponentnamn Procarbazine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H19 N3 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467, p-Toluamide, N-isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), N-Isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
IUPAC-namn 4-[(2-metylhydrazinyl)metyl]-N-propan-2-ylbensamid; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 257.76
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 257,1295 g/mol