Läs mer
Prokarbazinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30049843
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049843 100 mg
1 options
Produktkod. 30049843 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3239.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Prokarbazinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Analyt- eller komponentnamn Procarbazine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H19 N3 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467, p-Toluamide, N-isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), N-Isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
LEDER Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
IUPAC-namn 4-[(2-metylhydrazinyl)metyl]-N-propan-2-ylbensamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 257.76
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 257,1295 g/mol