Läs mer
Prokarbazinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30422535
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30422535 250 mg
1 options
Produktkod. 30422535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP755400250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Molekylformel C12 H19 N3 O . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzamide','N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-','hydrochloride (1:1), Benzamide','N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-','monohydrochloride (9CI), p-Toluamide','N-isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, N-Isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
LEDER Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
IUPAC-namn 4-[(2-metylhydrazinyl)metyl]-N-propan-2-ylbensamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 257.76
Formel vikt 257.1295