Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Celllysatanalysspädningsmedel (1X)
Produktkod. 16352014
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
16352014 10 ml
1 options
Produktkod. 16352014 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX11114000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ProcartaPlex Cell Lysate Assay Diluent (1X) är för användning med Apoptosis 6-Plex Human ProcartaPlex Panel för utspädning av cellysatprover.
ProcartaPlex Cell Lysate Assay Diluent (1X) är för användning med Apoptosis 6-Plex Human ProcartaPlex Panel (kat. nr. EPX060-15823-901) för spädning av cellysatprover. Spädningsmedel ingår i panelen, men erbjuds även här som fristående artikel.
Anmäld ansökan
  • Multiplex immunanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spädningsmedel
Kvantitet 10 ml
Produktlinje ProcartaPlex
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Frakt skick Våt is