Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex Human Basic Kit
Produktkod. 15420280
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. 15420280
Brand: Invitrogen™ EPX01010420901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • Läsbuffert
  • Tvättbuffert 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal analysbuffert
  • Detektionsantikroppsspädningsmedel Human
  • PCR 8-rörsremsa
  • Självhäftande film
  • Greiner Mikroplatta svart 96 brunnar
Idealisk lösning för att bedöma flera proteinbiomarkörer i ett enda prov. Detta kit innehåller alla icke-målspecifika reagenser - analysspädningsmedel, tvättbuffertar, SA-PE och plattor. Utforska vår breda portfölj av förkonfigurerade paneler och kombinerbara enstaka analyter.
ProcartaPlex™ immunoassays are our ideal solution for assessing multiple protein biomarkers in a single sample.
Our ProcartaPlex assays use Luminex ™ xMAP technology for the multi-analyte detection of secreted proteins including cytokines, chemokines, growth factors and other proteins.
  • Kvantifiera flera mål i cell/vävnadskultursupernatanter, serum och plasma
  • Denna sats innehåller ingen Multiscreen-filterplatta
  • ProcartaPlex analyser användning Luminex™ xMAP teknologi för multianalytdetektering av utsöndrade proteiner inklusive cytokiner, kemokiner, tillväxtfaktorer och andra proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basic och Setup Kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Analyskänslighet Se analysintyg
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Produktlinje ProcartaPlex