Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mänsklig högkänslighetspanel, 9plex
Produktkod. 15512567
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15512567 96 tester 96 tester
1 options
Produktkod. 15512567 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPXS09012199901
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Innehåller
  • Mänsklig högkänslig standardblandning
  • Mänsklig högkänslig panelpärlablandning
  • Human High Sensitivity Panel Detection Antibody Mix
  • Amplifieringsreagens I
  • Amplifieringsreagens II
  • Läsbuffert
  • Tvättbuffert 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal analysbuffert
  • Detektionsantikroppsspädningsmedel
  • PCR 8-rörsremsa
  • Självhäftande film
  • Greiner Mikroplatta svart 96 brunnar
De ProcartaPlex Human High Sensitivity Panel 9plex möjliggör studier av immunfunktion genom att analysera 9 proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi.
ProcartaPlex Human High Sensitivity Panel 9plex möjliggör studier av immunfunktion genom att analysera 9 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknik. Denna panel är utformad för att mäta prover med 10-faldigt lägre LLOQ (Lower Limit of Quantification) med känslighet för alla analyter inom femtogramområdet. Denna panel kan kombineras med högkänsliga simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteindetektion och kvantifiering.
ProcartaPlex Förkonfigurerade paneler testas noggrant för analytkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex paneler förses med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
Mållista [pärlregion]: IFN gamma [43], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-4 [20], IL-6 [25], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-17A (CTLA-8) [36], TNF alfa [45]
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexassays kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
  • Reproducerbara, tillförlitliga resultat—validerade som en panel enligt högsta branschstandard, inklusive proteinmålskombinativitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per prov—mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25 till 50 μl prov
  • Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använder Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknik för samtidig detektion och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i ett enda 25 till 50 μl prov—från plasma, serum, cellkulturöverlagringar och andra kroppsvätskor.
Pärlorna Luminex i ProcartaPlex analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av xMAP Luminex detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, , FLEXMAP 3D, och MAGPIX). Likt en smörgås ELISA använder ProcartaPlex analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så analysreagenserna ProcartaPlex är fritt flytande i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje pärla och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås.ELISA
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel med hög känslighet
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar (endast högkänslighet)
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
Innehåll och lagring
•2 injektionsflaskor Human Standard Mix A - HS (lyofiliserad)
• 1 injektionsflaska Capture Bead Mix - HS (1X)
• 1 flaska Biotinylated Detection Antibody Mix - HS (50X)
• 1 flaska Ampflification Reagent I
• 1 flaska Ampflification Reagent II
• 1 flaska Läsbuffert (1X)
• 1 flaska tvättbuffert (10X)
• 1 flaska Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaska Universal Assay Buffer (1X)
• 1 flaska Detection Antibody Diluent (1X)
• PCR 8-rörsremsa
• Självhäftande film
• Plattbottnad 96-brunnars platta, svart Förvaras
vid 2 C °till 8 °C
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Onkologi