Läs mer
Invitrogen™ IFN alpha Human ProcartaPlex™ Simplex kit
Produktkod. 15562147
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15562147 96 tester 96 tester
1 options
Produktkod. 15562147 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01A10216901
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
  • koncentrerade magnetiska pärlor belagda med monoklonal antikropp mot humant IFN alfa
  • human IFN alfa Standard (lyofiliserad)
  • Biotin-konjugat (50x) anti-human IFN alfa monoklonal antikropp
Idealisk lösning för att bedöma flera proteinbiomarkörer i ett enda prov. Utforska vår breda portfölj av förkonfigurerade paneler och kombinerbara enkla analyter.
När man kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när man inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast ett buffertkit (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex Analyser för Luminex Plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
•Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en –enda 25 50μ L prov
•Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda 25 –50μ L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla IFN alfa [48]
Analyskänslighet Såsom bestämt för parti 1: 0,2 pg/ml
Analysintervall Såsom bestämt för parti 1: 0,61 - 2500 pg/ml
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen interferon alfa 2
Gene Alias
IFL, IFN, IFN-ALPHA, IFN-alphaD3, IFN-alphaA, IFNAB, INFA2, IFNA2
Gen-ID (Entrez) 3440
Gensymbol IFNA2
Produktlinje ProcartaPlex
Protein Interferon alfa-2
Protein subtyp Interferon alfa-D, LeIF D, IFN-alfa-2, Interferon alfa-A, LeIF A
Provtyp Serum, plasma, cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
UniProt ID P01563
Innehåll och lagring
•1 injektionsflaska Capture Beads (50X)
• 1 flaska biotinylerad detektionsantikropp (50X)
• 2 injektionsflaskor Human Standard Mix B (lyofiliserad)
Förvara vid 2 C °till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Onkologi, Neurobiologi, Toxikologi, Cytokiner