Läs mer
Invitrogen™ IL-21 Human ProcartaPlex™ Simplex kit
Produktkod. 15582207
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15582207 96 tester 96 tester
1 options
Produktkod. 15582207 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01A12043901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.00 SEK
    2390.40 SEK / 96 tester
    Save 929.60 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Innehåller
Koncentrerade magnetiska pärlor belagda med monoklonal antikropp mot human IL-21, human IL-21 standard (lyofiliserad), biotin-konjugat (50X) anti-human IL-21 monoklonal antikropp
Idealisk lösning för att bedöma flera proteinbiomarkörer i ett enda prov. Utforska vår breda portfölj av förkonfigurerade paneler och kombinerbara enkla analyter.
The Human IL-21 Simplex ProcartaPlex Kit measures IL-21 protein and is designed to be combinable with other Simplex kits so that you can create your own multiplex panel that utilizes Luminex xMAP technology for protein detection/quantitation. When combining multiple Simplex kits (i.e., when you are not using a pre-configured Multiplex Panel), only one buffer kit (sold separately) is needed for each assay plate regardless of plex size.
Human IL-21 Simplex ProcartaPlex Kit mäter IL-21-protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast en buffertsats (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex Analyser för Luminex Plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
  • Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information, inklusive en omfattande lista över individuella proteinmål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla IL-21 [72]
Analyskänslighet Såsom bestämt för sats 1: 0,6 pg/ml
Analysintervall Såsom bestämt för parti 1: 9,77 - 40 000 pg/ml
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen Interleukin 21
Gene Alias CVID11, IL-21, Za11
Gen-ID (Entrez) 59067
Gensymbol IL21
Produktlinje ProcartaPlex
Protein Interleukin-21
Protein subtyp IL-21, Zall
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
UniProt ID Q9HBE4
Innehåll och lagring
•1 injektionsflaska Capture Beads (50X)
• 1 flaska biotinylerad detektionsantikropp (50X)
• 2 injektionsflaskor Human Standard Mix A (lyofiliserad)
Förvara vid 2 C °till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Onkologi, Neurobiologi, Toxikologi