Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Inflammation Panel, 20plex
Beskrivning
Innehåller
- Human Standard Mix A
- Human Standard Mix B
- Human Standard Mix F
- Human Bead Mix B
- Human Detection Antibody Mix B
- Läsbuffert
- Tvättbuffert 10x
- Streptavidin-PE
- Universal analysbuffert
- Detektionsantikroppsspädningsmedel
- PCR 8-rörsremsa
- Självhäftande film
- Greiner Mikroplatta svart 96 brunnar
The ProcartaPlex Human Inflammation Panel 20plex enables the exploration of immune function by analyzing 20 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. The overall effect of an inflammatory response is dictated by the balance between pro- and anti-inflammatory mediators. Pro-inflammatory cytokines such as IL-1 beta, IL-6, and TNF alpha are responsible for early responses and amplify inflammatory reactions, whereas anti-inflammatory cytokines, which include IL-4, IL-10, and IL-13, have the opposite effect in that they limit the inflammatory reactions. An unregulated hyperinflammatory state can lead to a cytokine storm, also called cytokine release syndrome (CRS). The increasing complexity of pro- and anti-inflammatory cytokine and chemokine networks has made it crucial to examine them in relevant functional groups rather than individually.
De ProcartaPlex Human Inflammation Panel 20plex möjliggör utforskning av immunfunktion genom att analysera 20 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi. Den totala effekten av ett inflammatoriskt svar dikteras av balansen mellan pro- och antiinflammatoriska mediatorer. Pro-inflammatoriska cytokiner som IL-1 beta, IL-6 och TNF alfa är ansvariga för tidiga svar och förstärker inflammatoriska reaktioner, medan antiinflammatoriska cytokiner, som inkluderar IL-4, IL-10 och IL-13, har motsatt effekt genom att de begränsar de inflammatoriska reaktionerna. Ett oreglerat hyperinflammatoriskt tillstånd kan leda till en cytokinstorm, även kallad cytokinfrisättningssyndrom (CRS ). Den ökande komplexiteten hos pro- och antiinflammatoriska cytokin- och kemokinnätverk har gjort det avgörande att undersöka dem i relevanta funktionella grupper snarare än individuellt.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
Mållista [pärlregion]:
Cytokiner: GM-CSF [44], IFN alfa [48], IFN gamma [43], IL-1 alfa [62], IL-1 beta [18], IL-4 [20], IL-6 [25], IL-8 [27], IL-10 [28], IL-12p70 [34], [34], IL-13 IL- TNF alfa [45]
Kemokiner: IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alfa (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47]
Cellvidhäftning och inflammatorisk respons: ICAM-1 [73], CD62E (E-selektin) [77], CD62P (P-selektin) [55]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
•Reproducerbara, tillförlitliga —resultat validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
• Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda –25 50μ L prov
• Väletablerad Luminex teknologin mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda 25 –50μ L-—prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Combinable |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Analysintervall | Se analysintyg |
| Formatera | Multiplexsats |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Provtyp | Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter |
| Visa mer |