Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Panel (totalt), 6plex
Produktkod. 30485101
Change view
Kvantitet:
96 Testmatcher
Produktkod. Kvantitet
30485101 96 Testmatcher
1 options
Produktkod. 30485101 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX06097024901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22400.00 SEK
    16128.00 SEK / Paket med 96
    Save 6272.00 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
ProcartaPlex paneler möjliggör noggrann analys av de proteiner som är av intresse.
ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Panel (totalt), 6plex, möjliggör samtidig kvantifiering av de totala nivåerna från sex nyckelproteiner i JAK-STAT-cellsignalvägen. Den kompletterar Human ProcartaPlex JAK-STAT Pathway Panel (phospho), 6plex (Cat. Nej. EPX060-97124-PHO) som mäter samma sex proteiner, men i deras fosforylerade form.
Panelen är validerad för användning med celllysater. För framställning av celllysater rekommenderar vi användning av antingen ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Cat. Nej. EPX-99999-000) eller cellutvinningsbuffert (Cat. Nej. FNN0011) tillskott med 0,5 M EDTA och Halt Protease och fosfatashämmare engångscocktail –100X (Cat. nr 78440 eller 78442). Dessa buffertar ingår inte i panelen. Beroende på ditt mobilsystem kan andra buffertar också vara lämpliga.
Detta kit är kompatibelt med alla Luminex instrument. Om du använder ett xMAP INTELLIFLEX DR-SE-instrument rekommenderar vi vår ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Dual Reporter Panel, 2x6plex (Cat. Nej. EPX060-97224-DR), vilket möjliggör samtidig kvantifiering av totala och fosforylerade proteiner på samma kula i en enda brunn.
Panelen levereras i ett färdigt format med individuella ampuller av fångst- och detektionsreagenser formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation.
ProcartaPlex Förkonfigurerade paneler testas noggrant för analytkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex paneler förses med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
Mål [pärlregion]: STAT1 [73], STAT3 [29], STAT6 [75], JAK2 [55], FYN [78], SRC [20]
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex Immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexanalyser kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkulturöverlagring, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
  • Fler resultat per prov—mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
  • Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform—för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex Assays använder Luminex xMAP (multianalyteprofilering) teknik för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i ett enda 25 –50 μl-prov från plasma, serum, cellkulturöverlagringar och andra kroppsvätskor.
Pärlorna i analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, FLEXMAP 3D, och MAGPIX).ProcartaPlex Luminex Liknande en smörgås ELISA ProcartaPlex använder analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet som är av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik kula med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så assay-reagenserna ProcartaPlex flyter fritt i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje kula och en annan för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information, inklusive en omfattande lista över individuella proteinmål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 Testmatcher
Art Människa
Kombinerbarhet Icke-kompatibelt
Typ av pärla Magnetisk
Analyskänslighet Se Analyscertifikat
Analysintervall Se Analyscertifikat
Formatera Multiplexkit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Interassay CV <15%
Intraassay CV <15%
Multiplex storlek Plex nr. Panel
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Celllysater
Provvolym Celllysat (förspädda): 25 μl
Innehåll och lagring Se Analyscertifikat
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Signalering
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.