Läs mer
Invitrogen™ MEK1[pS218/pS222] Mänskligt ProcartaPlex™ Simplex-kit
Beskrivning
ProcartaPlex Human MEK1[pS218/pS222] Simplex Kit mäter nivån av fosforylerad MEK1[pS218/pS222] i celllysater. Den är designad för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteinkvantifiering. När man kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad Multiplexpanel) behövs endast ett buffertkit (sålt separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
För framställning av celllysater rekommenderar vi användning av antingen ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Cat. Nej. EPX-99999-000) eller cellutvinningsbuffert (Cat. Nej. FNN0011) tillskott med 0,5 M EDTA samt Halt Protease och fosfatashämmare enkel, för att använda Cocktail 100X (Kat. nr 78440 eller 78442). Dessa buffertar ingår inte i kitet. Beroende på ditt cellsystem kan andra buffertar också vara lämpliga.
Human ProcartaPlex MEK1[pS218/pS222] Simplex Kit är en del av Human ProcartaPlex MAPK Pathway Panel (phospho) 6plex (Cat. Nej. EPX060-97117-PHO), som kompletterar Human ProcartaPlex MAPK Pathway Panel (totalt) 6plex (Cat. Nej. EPX060-97017-901).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Simplex-kit |
| Kvantitet | 96 Testmatcher |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Kombinerbar |
| Typ av pärla | Magnetisk |
| Bead Region | MEK1[pS218/pS222] [63] |
| Analyskänslighet | Se Analyscertifikat |
| Analysintervall | Se Analyscertifikat |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Gen | MAP2K1 |
| Visa mer |
Endast för forskning.