Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex Human Multipathway Dual Reporter Panel, 2x12plex
Beskrivning
ProcartaPlex Human Multi Pathway Dual Reporter Panel, 2x12plex, möjliggör samtidig kvantifiering av 24 parametrar (totalt 12 och 12 fosforylerade proteiner) på samma kula i en enda brunn. Detta uppnås genom att utnyttja två distinkta detektorantikroppar med olika färgkonjugater i analysen samt de dubbla rapporterarfunktionerna och den extra violetta lasern i DR-SE-instrumentet xMAP INTELLIFLEX.
ProcartaPlex Human Multi Pathway Dual Reporter Panel, 2x12plex, är validerad för användning med celllysater. För framställning av celllysater rekommenderar vi användning av antingen ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Cat. No. EPX-999999-000) eller Cell Extraction Buffer (Cat. No. FNN0011) kompletterat med 0,5 M EDTA och Halt Protease and Phosphatase Inhibitor –Single Use Cocktail 100X (Cat. Nr. 78440 eller 78442). Dessa buffertar ingår inte i kitet. Beroende på ditt cellsystem kan andra buffertar också vara lämpliga.
Panelen levereras i ett färdigt format med individuella ampuller av fångst- och detektionsreagenser formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation.
ProcartaPlex Förkonfigurerade paneler testas noggrant för analytkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex paneler förses med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
Detta kit är endast kompatibelt med DR-SE-instrumentet xMAP INTELLIFLEX. För alla andra Luminex instrument erbjuder ProcartaPlex vi Human Multi Pathway Panel (totalt), 12plex (Cat. Nr. EPX120-97030-901) och ProcartaPlex Human Multi Pathway Panel (fosfo), 12plex (Cat. Nr. EPX120-97130-PHO). Andra alternativ inkluderar inköp av Simplex-kit eller användning av vår Panel Configurator för att skapa en anpassad Mix &Match-panel.
Mål [pärlregion]: Akt + Akt[pS473] [47], CREB + CREB[PS133] [43], mTOR + mTOR[Ser2448] [26], p70S6K + p70S6K[pTpS421/424] [27], NFkBp65 + NFkBp65[Ser536] [15], STAT5A + STAT5A[pY694] [51], STAT66A + STAT5A[pY694] [51], STAT668 + STAT6[pY641] [75], JAK2 + JAK2[pY1007/1008] [55], JNK1/3 + JNK1/3[pT183/pT221] [13], FAK + FAK[pY397] [30], c-Myc + c-Myc[pS62] [53], ERK1 + ERK1[pT202/pY204] [62]
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexassays kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
- Fler resultat per prov—mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
- Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform—för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex Assays använder Luminex xMAP (multianalyteprofilering) teknik för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i ett enda 25 – 50 μl-prov från plasma, serum, cellkulturöverlagringar och andra kroppsvätskor.
Pärlorna Luminex i ProcartaPlex analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, FLEXMAP 3D, och MAGPIX). Liknande en sandwich ELISA ProcartaPlex använder analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik kula med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så analysreagenserna ProcartaPlex är fritt flytande i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje pärla och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås.ELISA
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information, inklusive en omfattande lista över individuella proteinmål.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Ej kombinerbar |
| Typ av pärla | Magnetisk |
| Formatera | Multilitplex-kit |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Multiplex storlek Plex nr. | Panel |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Provtyp | Cellysat |
| Visa mer |
Endast för forskning.