Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Panel för mänsklig neurovetenskap, 21plex
Produktkod. 31905078
Change view
Kvantitet:
96 Testmatcher
Produktkod. Kvantitet
31905078 96 Testmatcher
1 options
Produktkod. 31905078 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX21015839901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
ProcartaPlex Human Neuroscience Panel, 21plex, är den största ProcartaPlex panelen för neurologisk forskning och möjliggör kvantifiering av 21 proteinmål i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik.
ProcartaPlex Human Neuroscience Panel, 21plex, är den största ProcartaPlex panelen för neurologisk forskning och möjliggör kvantifiering av 21 proteinmål i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik. Panelen levereras i ett färdigt format med individuella ampuller av fångst- och detektionsreagenser formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Den är inte kombinerbar med simplexer eller andra paneler.
ProcartaPlex Förkonfigurerade paneler testas noggrant för analytkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. ProcartaPlex Panelerna förses med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
Mållista [pärlregion]: amyloid beta 1-42 [42], alfa-synuklein (totalt) [53], BDNF [57], CNTF [36], FGF-21 [76], GDNF [44], GFAP [22], kallikrein-6 (KLK6) [14], NCAM-1 [48], neurogranin (NRGN) [75], NF-H [33], NF-L [78], NGF beta [55], NSE [12] S100B [18], TAU (totalt) [46], TAU [s181] [61], TDP-43 [74], TREM-2 [13] UCHL-1 [19] och YKL-40 (CHI3L1) [34]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattformen
ProcartaPlex Immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexanalyser kräver så lite som 25 μl plasma eller serum eller 50 μl cellkulturöverlagring och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
  • Reproducerbara, tillförlitliga resultat—validerade som en panel enligt högsta branschstandard, inklusive proteinmålskombinativitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per prov—mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
  • Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform—för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex Assays använder Luminex xMAP (multianalyteprofilering) teknik för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i ett enda 25 –50 μl-prov från plasma, serum, cellkulturöverlagringar och andra kroppsvätskor.
Pärlorna Luminex i ProcartaPlex analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, FLEXMAP 3D, INTELLIFLEX xMAP , xMAP INTELLIFLEX DR-SE och MAGPIX). Liknande en smörgås ELISA ProcartaPlex använder analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet som är av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik kula med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så assay-reagenserna ProcartaPlex flyter fritt i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje kula och en annan för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 Testmatcher
Art Människa
Kombinerbarhet Icke-kompatibelt
Analyskänslighet Se Analyscertifikat
Analysintervall Se Analyscertifikat
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Interassay CV Mindre än 15 %
Intraassay CV Mindre än 15 %
Multiplex storlek Plex nr. 21 plex
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, plasma, cerebrospinalvätska
Provvolym Serum, plasma, CSF: 25 μl
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Neurobiologi
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.