Läs mer
Invitrogen™ NF-L Humant ProcartaPlex™ Simplex-kit
Produktkod. 31034606
Change view
Kvantitet:
96 Testmatcher
Produktkod. Kvantitet
31034606 96 Testmatcher
1 options
Produktkod. 31034606 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01012362901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Invitrogen ProcartaPlex Mänsklig NF-L Simplex-kit möjliggör noggrann analys av det intressanta proteinet.
Det mänskliga NF-L ProcartaPlex Simplex-kitet mäter NF-L-protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteindetektion/kvantifiering. När man kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad Multiplexpanel) behövs endast ett buffertkit (sålt separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex Immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexanalyser kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkulturöverlagring, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
  • Fler resultat per prov—mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
  • Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform—för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex Assays använder Luminex xMAP (multianalyteprofilering) teknik för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i ett enda 25 –50 μl-prov från plasma, serum, cellkulturöverlagringar och andra kroppsvätskor.
Pärlorna i analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, FLEXMAP 3D, och MAGPIX).ProcartaPlex Luminex Liknande en smörgås ELISA ProcartaPlex använder analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet som är av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik kula med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så assay-reagenserna ProcartaPlex flyter fritt i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje kula och en annan för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex-kit
Kvantitet 96 Testmatcher
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region NF-L [78]
Analyskänslighet 5.9 pg/mL
Analysintervall 18-75000 pg/mL
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen NEFL
Gene Alias Neurofilament ljuskedja, NF68 2 3 4 5 NFL, CMT1F, CMT2E, proteinfosfatas, regulatorisk subenhet neurofilament, ljuspolypeptid 68 kDa
Gen-ID (Entrez) 4747
Gensymbol NEFL
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Interassay CV 5%
Intraassay CV <10%
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, CSF
Provvolym 25 μl
UniProt ID P07196
Synonym Neurofilamentets ljuskedja, NEFL
Innehåll och lagring 1 flaska Capture Beads (50x)
1 vial biotinylerad detektionsantikropp (50x)
2 flaskor Standard Mix (lyofiliserad)
Förvara enligt angivning på analyscertifikatet.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Neurobiologi
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.