Läs mer
Invitrogen™ p38[pT180/pY182] Mänsklig ProcartaPlex™ Simplex-kit
Produktkod. 30275044
Change view
Kvantitet:
96 Testmatcher
Produktkod. Kvantitet
30275044 96 Testmatcher
1 options
Produktkod. 30275044 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01097110PHO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Invitrogen ProcartaPlex Human p38[pT180/pY182] Simplex Kit möjliggör noggrann analys av det intressanta proteinet.
ProcartaPlex Det mänskliga p38[pT180/pY182] Simplex Kit mäter nivån av fosforylerad p38[pT180/pY182] i celllysater. Den är designad för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteinkvantifiering. När man kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad Multiplexpanel) behövs endast ett buffertkit (sålt separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
För framställning av celllysater rekommenderar vi användning av antingen ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Cat. Nej. EPX-99999-000) eller cellutvinningsbuffert (Cat. Nej. FNN0011) tillskott med 0,5 M EDTA samt Halt Protease och fosfatashämmare enkel, för att använda Cocktail 100X (Kat. nr 78440 eller 78442). Dessa buffertar ingår inte i kitet. Beroende på ditt cellsystem kan andra buffertar också vara lämpliga.
Human ProcartaPlex p38[pT180/pY182] Simplex Kit är en del av ProcartaPlex Human MAPK Pathway Panel (phospho) 6plex (Cat. Nej. EPX060-97117-PHO), som kompletterar Human ProcartaPlex MAPK Pathway Panel (totalt) 6plex (Cat. Nej. EPX060-97017-901).
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex Immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexanalyser kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkulturöverlagring, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
  • Fler resultat per prov – mät flera proteinmål samtidigt i ett enda 25 till 50 μl prov
  • Väletablerad Luminex teknik – högt refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använder Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknik för samtidig detektion och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i ett enda 25 till 50 μl prov från plasma, serum, cellkulturöverlagringar och andra kroppsvätskor.
Pärlorna i analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, FLEXMAP 3D, och MAGPIX).ProcartaPlex Luminex Liknande en smörgås ELISA ProcartaPlex använder analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet som är av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik kula med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin mot R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så assay-reagenserna ProcartaPlex flyter fritt i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje kula och en annan för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex-kit
Kvantitet 96 Testmatcher
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region p38[pT180/pY182] [14]
Analyskänslighet Se Analyscertifikat
Analysintervall Se Analyscertifikat
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen MAPK11
Gene Alias PRKM11
Gen-ID (Entrez) 5600
Gensymbol MAPK11
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Interassay CV Se Analyscertifikat
Intraassay CV Se Analyscertifikat
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Celllysater
Provvolym Celllysat (förspädda): 25 μl
UniProt ID Q15759
Synonym P38 mitogenaktiverad proteinkinas
Innehåll och lagring 1 flaska Fångstpärlor (50x)
1 flaska biotinylerad detektionsantikropp (50x)
2 flaskor Standardblandning (lyofiliserad)
Förvara enligt angivning på analyscertifikatet.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Signalering
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.