Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human Resistin (ADSF) Simplex
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Beskrivning
Innehåller
- koncentrerade magnetiska pärlor belagda med monoklonal antikropp mot humant resistin
- human Resistin Standard (lyofiliserad)
- Biotin-konjugat (50x) anti-human Resistin monoklonal antikropp
- Kvantifiera flera mål i cell/vävnadskultursupernatanter, serum och plasma
- ProcartaPlex analyser användning Luminex™ xMAP teknologi för multianalytdetektering av utsöndrade proteiner inklusive cytokiner, kemokiner, tillväxtfaktorer och andra proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | Multiplex immunanalys |
| Provtyp | Cellkultursupernatant, Plasma, Serum |
| Provvolym | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |
| Synonym | Fettvävnadsspecifik sekretorisk faktor, C/EBP-epsilon-reglerat myeloidspecifikt utsöndrat cysteinrikt protein |