Läs mer
Invitrogen™ STAT5A[pY694] Mänskligt ProcartaPlex™ Simplex-kit
Produktkod. 30826998
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
30826998 96 tester
1 options
Produktkod. 30826998 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01097125PHO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
ProcartaPlex Simplex-kit möjliggör noggrann analys av det aktuella proteinet.
ProcartaPlex Human STAT5A[pY694] Simplex Kit mäter nivån av total STAT5A[pY694] i celllysater. Det är utformat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteinkvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad Multiplexpanel) behövs endast ett buffertkit (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
För framställning av celllysater rekommenderar vi användning av antingen ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Kat. Nr. EPX-999999-000) eller Cell Extraction Buffer (Kat. Nr. FNN0011) tillskott med 0,5 M EDTA och Halt Protease and Phosphatase Inhibitor –Single Use Cocktail 100X (Kat. Nr. 78440 eller 78442). Dessa buffertar ingår inte i kitet. Beroende på ditt cellsystem kan andra buffertar också vara lämpliga.
ProcartaPlex Human STAT5A[pY694] Simplex Kit är en del av Human ProcartaPlex Multi Pathway Panel (phospho), 12plex (Cat. Nr. EPX120-97130-PHO), som kompletterar Human ProcartaPlex Multi Pathway Panel (totalt), 12plex (Cat. Nr. EPX120-97030-901).
Utöver STAT5A[pY694] Simplex Kit erbjuder vi även ett STAT5A (totalt) Simplex Kit samt kit för att mäta andra mål i JAK-STAT-signalvägen, såsom STAT1, STAT1[pY701], STAT3, STAT3[pY705], STAT6, STAT6[pY641], JAK2, JAK2[pY1007/1008], FYN, FYN[pY530], SRC, SRC[pY416].
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexassays kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
  • Fler resultat per prov—mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
  • Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform—för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex Assays använder Luminex xMAP (multianalyteprofilering) teknik för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i ett enda 25 – 50 μl-prov från plasma, serum, cellkulturöverlagringar och andra kroppsvätskor.
Pärlorna Luminex i ProcartaPlex analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, FLEXMAP 3D, och MAGPIX). Liknande en sandwich ELISA ProcartaPlex använder analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik kula med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så analysreagenserna ProcartaPlex är fritt flytande i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje pärla och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås.ELISA
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information, inklusive en omfattande lista över individuella proteinmål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region STAT5A[pY694] [51]
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen STAT5A
Gene Alias Signaltransduktor och aktiverare av transkription 5A
Gen-ID (Entrez) 6776
Gensymbol STAT5A
Interassay CV Se Analyscertifikat
Intraassay CV Se Analyscertifikat
Multiplex storlek Plex nr. Simplex
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Cellysat
Provvolym Cellysat (förspädda): 25μ L
UniProt ID P42229
Synonym Signal Transducer And Activator Of Transcription 5A, Epididymis Secretory Sperm Binding Protein
Innehåll och lagring Se Analyscertifikat
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Signal
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.