Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mänsklig testosteron tävlingsinriktad simplex-kit
Produktkod. 31942551
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
31942551 96 tester
1 options
Produktkod. 31942551 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01012467901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
ProcartaPlex Human Testosterone Competitive Simplex Kit mäter testosteronprotein och baseras på en tävlingsteknik ELISA, där provtestosteron konkurrerar med en märkt spårämne om antikroppsbindning, vilket resulterar i en omvänd signal proportionell mot kortisolkoncentrationen.
ProcartaPlex Human Testosterone Competitive Simplex Kit mäter testosteronprotein och baseras på en tävlingsteknik ELISA, där provtestosteron konkurrerar med en märkt spårämne om antikroppsbindning, vilket resulterar i en omvänd signal proportionell mot kortisolkoncentrationen.
Detta kit kan användas för enkelmålskvantifiering eller kombineras med andra simplex-analyser för att skapa en panel. ProcartaPlex Konkurrerande simplex-kit är kompatibla med varandra och kan även kombineras med sandwich-analyser. Använd panelkonfiguratorn för att verifiera kompatibiliteten hos din önskade panel.
Ett ProcartaPlex Basic Kit (säljs separat) krävs för att köra analysen, eftersom Simplex-kit endast innehåller komponenter specifika för analys och inte innehåller någon buffert eller platta.
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex Analyser är pärlbaserade immunoassays utformade för multiplex-proteinanalys på Luminex™ xMAP instrument. De möjliggör samtidig upptäckt och kvantifiering av flera proteinmål från ett enda litet prov, vilket hjälper forskare att spara tid, prov och kostnader jämfört med traditionella ELISA med en enda analyt.
Beroende på analyten ProcartaPlex baseras analyser på antingen sandwich ELISA - eller konkurrerande immunoassay-principer.
  • Sandwich-analyser använder två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av målproteinet.
  • Konkurrerande analyser mäter små molekyler eller analyter med begränsade epitoper, där provanalyten konkurrerar med en märkt spårämne om antikroppsbindning, vilket resulterar i en omvänd signal.
Hur teknologin fungerar
ProcartaPlex Analyser använder Luminex xMAP teknik, där mikroskopiska magnetiska pärlor färgas internt med precisa proportioner mellan röda och infraröda fluoroforer. Varje pärlpopulation har en unik spektral signatur och är belagd med antikroppar specifika för ett enskilt mål. Detta möjliggör att olika analyter kan mätas parallellt inom samma brunn.
Till skillnad från traditionell ELISA, där antikroppar är immobiliserade på en platta, ProcartaPlex flyter reagenserna fritt i lösning, vilket förbättrar reaktionskinetiken och möjliggör effektiv multiplexering med följande fördelar:
  • Multiplexningseffektivitet—mäter upp till 80 proteinmål samtidigt
  • Låg provvolym—så lite som 25 μl för serum eller plasma, eller 50 μl för cellkultursupernatant
  • Tidsbesparande arbetsflöde—ger ungefär fyra timmar
  • Höggenomströmning – 96-brunns- och till och med 384-brunns-assay-formuleringar finns tillgängliga för att hjälpa till att bevara värdefulla prover samtidigt som analyseffektiviteten ökar.
ProcartaPlex Multiplexpaneler och simplexanalyser finns tillgängliga för sex (arter: människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
För mer information och en fullständig lista över tillgängliga mål, besök thermofisher.com/procartaplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region Testosteron [37]
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter, Cerebrospinalvätska
Provvolym Serum, plasma, CSF: 25 μl, CCS: 50 μl
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Endokrinologi
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.