Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human TGF alpha Simplex
Description
Includes
- koncentrerade magnetiska pärlor belagda med monoklonal antikropp mot human TGF alfa
- human TGF alfa-standard (frystorkad)
- Biotin-konjugat (50x) anti-human TGF alfa monoklonal antikropp
- Kvantifiera flera mål i cell/vävnadskultursupernatanter, serum och plasma
- ProcartaPlex analyser användning Luminex™ xMAP teknologi för multianalytdetektering av utsöndrade proteiner inklusive cytokiner, kemokiner, tillväxtfaktorer och andra proteiner
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | Multiplex immunanalys |
| Protein subtyp | TGF-alfa |
| Provtyp | Cellkultursupernatant, Plasma, Serum |
| Provvolym | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |
| Synonym | Transformerande tillväxtfaktor alfa |