Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Humant sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) Simplex-kit
Produktkod. 31941207
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
31941207 96 tester
1 options
Produktkod. 31941207 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01012368901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
ProcartaPlex Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Simplex Kit mäter Thyroid Stimulating Hormone (TSH)-protein och är utformat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa ditt eget multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteinkvantifiering.
ProcartaPlex Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Simplex Kit mäter Thyroid Stimulating Hormone (TSH)-proteinet och är utformat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteinkvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel) behövs endast ett buffertkit (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattformen
ProcartaPlex immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexassays kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
  • Reproducerbara, tillförlitliga resultat—validerade som en panel enligt högsta branschstandard, inklusive proteinmålskombinativitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per prov—mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
  • Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform—för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex Assays använder Luminex xMAP (multianalyteprofilering) teknik för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i ett enda 25 – 50 μl-prov—från plasma, serum, cellkulturöverlagringar och andra kroppsvätskor.
Pärlorna Luminex i ProcartaPlex analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av xMAP Luminex detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, , FLEXMAP 3D, och MAGPIX). Likt en smörgås ELISA använder ProcartaPlex analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så analysreagenserna ProcartaPlex är fritt flytande i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje pärla och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås.ELISA
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) [28]
Analyskänslighet Som fastställts för Lot 1: 0,001 ng/ml
Analysintervall Som fastställts för Lot 1: 2,3 till 0,0006 ng/ml
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Gen TSHB
Gene Alias TSH-B, TSH-BETA
Gen-ID (Entrez) 7252
Interassay CV Som fastställts för Lot 1: 9 %
Intraassay CV Som fastställts för Lot 1:12,9 %
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter, Cerebrospinalvätska
Provvolym Serum, plasma, CSF: 25 μl, CCS: 50 μl
UniProt ID P01222
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Endokrinologi
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.