Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Mus Essential Panel 2 (8 plex)
Produktkod. 15552467
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15552467 96 tester 96 tester
1 options
Produktkod. 15552467 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX08020832901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24560.00 SEK
    17683.20 SEK / 96 tester
    Save 6876.80 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Innehåller
  • Mus Standard Mix A
  • Mus Essentail Panel 2 Bead Mix
  • Mouse Essentail Panel 2 Detection Antibody Mix
  • Läsbuffert
  • Tvättbuffert 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal analysbuffert
  • Detektionsantikroppsspädningsmedel
  • PCR 8-rörsremsa
  • Självhäftande film
  • Greiner Mikroplatta svart 96 brunnar
Idealisk lösning för att bedöma flera proteinbiomarkörer i ett enda prov. Utforska vår breda portfölj av förkonfigurerade paneler och kombinerbara enkla analyter.
  • Kvantifiera flera mål i cell/vävnadskultursupernatanter, serum och plasma
  • ProcartaPlex analyser användning Luminex™ xMAP teknologi för multianalytdetektering av utsöndrade proteiner inklusive cytokiner, kemokiner, tillväxtfaktorer och andra proteiner
  • Denna sats innehåller ingen Multiscreen-filterplatta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 96 tester
Art Mus
För användning med (applikation) Multiplex immunanalys
Protein subtyp CCL2 (MCP-1), CXCL1 (GRO alfa), CXCL2 (MIP-2), IL-1 beta, IL-10, IL-17A, MIP-1 alfa, MIP-1 beta
Provtyp Cellkultursupernatant, Plasma, Serum
Provvolym Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L