Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mus högkänslig panel, 5plex
Beskrivning
Innehåller
- Mus High Sensitivity Standard Mix
- Mus högkänslig panelpärlblandning
- Mus High Sensitivity Panel Detection Antibody Mix
- Amplifieringsreagens I
- Amplifieringsreagens II
- Läsbuffert
- Tvättbuffert 10x
- Streptavidin-PE
- Universal analysbuffert
- Detektionsantikroppsspädningsmedel
- PCR 8-rörsremsa
- Självhäftande film
- Greiner Mikroplatta svart 96 brunnar
De ProcartaPlex Mus High Sensitivity Panel 5plexl möjliggör studiens immunfunktion genom att analysera 5 proteinmål: IFN gamma, IL-2, IL-4, IL-6 och TNF alfa i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi. Denna panel är utformad för att mäta prover med 10 gånger lägre LLOQs (Lower Limit of Quantification) med känslighet för alla analyter i femtogramområdet. Denna panel kan kombineras med högkänsliga simplexsatser så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion och kvantifiering.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler är omfattande testade för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
Mållista [pärlregion]: IFN gamma [38], IL-2 [20], IL-4 [26], IL-6 [28], TNF alfa [45]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
•Reproducerbara, tillförlitliga —resultat validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
• Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda –25 50μ L prov
• Väletablerad Luminex teknologin mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda 25 –50μ L-—prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiplexpanel med hög känslighet |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Mus |
| Kombinerbarhet | Kombinerbar (endast högkänslighet) |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Analysintervall | Se analysintyg |
| Formatera | Multiplexpanel med hög känslighet |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Provtyp | Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter |
| Visa mer |