Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mus Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine Panel, 6plex
Produktkod. 15542457
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
15542457 96 tester 96 tester
1 options
Produktkod. 15542457 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX06020822901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Mus Standard Mix A, Mus Bead Mix C, Mus Detection Antibody Mix C, Reading Buffer, Wash Buffer 10X, Streptavidin-PE, Universal Assay Buffer, Detection Antibody Diluent, PCR 8-Tube Strip, Adhesive Film, Greiner Mikroplatta (svart, 96-brunnar)
De ProcartaPlex Mus Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine Panel 6plex möjliggör studier av T-hjälparsvaret genom att analysera 6 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi.
De ProcartaPlex Mus Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine Panel 6plex möjliggör studier av T-hjälparsvaret genom att analysera 6 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi. Denna panel är en modul av Mouse Cytokine& Chemokine Panel 1A 36plex (kat. nr. EPX360-26092-901). Detta kit är helt kombinerat med de andra modulerna eller individuella simplexanalyser som motsvarar målen i 36-plex panelen.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök vår ProcartaPlex Immunoassays sida för mer information och tillgängliga produkter.
Mållista [pärlregion]: IL-10 [13], IL-17A (CTLA-8) [52], IL-22 [33], IL-23 [37], IL-27 [36], IL-9 [34]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
  • Reproducerbara, tillförlitliga —resultat validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per —prov mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologin mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Mus
Kombinerbarhet Kombinerbar
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Innehåll och lagring
•2 injektionsflaskor Mouse Standard Mix A (lyofiliserad)
• 1 injektionsflaska Capture Bead Mix (1X)
• 1 injektionsflaska Biotinylated Detection Antibody Mix (50X)
• 1 flaska Läsbuffert (1X)
• 1 flaska tvättbuffert (10X)
• 1 flaska Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaska Universal Assay Buffer (1X)
• 1 flaska Detection Antibody Diluent (1X)
• 8-rörs remsa
• Självhäftande film
• Plattbottnad 96-brunnars platta, svart Förvaras
vid 2 C °till 8 °C
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner