Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Platinaanalysbuffert för plasmaprover
Kvantitet:
10 mL
Beskrivning
ProcartaPlex Platinaanalysbuffert för plasmaprover används för utspädning av plasmaprover och ger spik- och spädningsåtervinningsresultat inom intervallet 70–130 –%.
ProcartaPlex Platinaanalysbuffert för plasmaprover ingår i vår platina ProcartaPlex Human Basic Kit för plasmaprover (kat.nr EPXP010-10421-901) och vanliga platinapaneler. Den erbjuds här som en fristående vara.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Buffert |
| Kvantitet | 10 mL |
| Art | Människa |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Produktlinje | ProcartaPlex™ |
| Provtyp | Plasma |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C |
| Frakt skick | Våt is |