Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Porcin IL-6 Simplex
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Beskrivning
Innehåller
- koncentrerade magnetiska pärlor belagda med monoklonal antikropp mot svin IL-6
- gris IL-6 Standard (frystorkad)
- Biotin-konjugat (20x) anti-porcin IL-6 monoklonal antikropp
- Kvantifiera flera mål i cell/vävnadskultursupernatanter, serum och plasma
- ProcartaPlex analyser användning Luminex™ xMAP teknologi för multianalytdetektering av utsöndrade proteiner inklusive cytokiner, kemokiner, tillväxtfaktorer och andra proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Gris |
| För användning med (applikation) | Multiplex immunanalys |
| Provtyp | Cellkultursupernatant, Plasma, Serum |
| Provvolym | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |
| Synonym | Interleukin-6, Interferon-beta 2, B-cellstimulerande faktor 2 |