Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rat Antibody Isotyping Panel (6 plex)
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Beskrivning
Innehåller
- Råtta Isotyping Standard Mix
- Råtta Isotyping Bead Mix
- Råttisotypning av antikroppsblandning
- Läsbuffert
- Tvättbuffert 10x
- Universal analysbuffert 10x
- Detektionsantikroppsspädningsmedel
- PCR 8-rörsremsa
- Självhäftande film
- Greiner Mikroplatta svart 96 brunnar
- Kvantifiera flera mål i cell/vävnadskultursupernatanter, serum och plasma
- Våra analyser är designade för användning med Luminex MAGPIX™ , Luminex 100 , Luminex 200 , eller Bio-Rad Bio-Plex analysatorer
- Denna sats innehåller ingen Multiscreen-filterplatta
- Det rekommenderas att späda prover när de mäts i serum eller plasma
- Den rekommenderade provspädningsfaktorn är 1:40 000
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Råtta |
| För användning med (applikation) | Multiplex immunanalys |
| Protein subtyp | IgA, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgM |
| Provtyp | Cellkultursupernatant, Plasma, Serum |
| Provvolym | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |