Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Tvättbuffert (10X)
Beskrivning
ProcartaPlex Wash Buffer är för användning med ProcartaPlex analyser. Det levereras som ett 10X koncentrat och används för att tvätta ProcartaPlex analyser med plattbottenplattor. Det är en enkel blandning av buffertar, salter och milt rengöringsmedel.
ProcartaPlex Tvättbuffert (10X) ingår i våra bassatser och hyllplan. Dessutom erbjuder vi den här som en fristående artikel.
Anmäld ansökan
- Multiplex immunanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Buffert |
| Kvantitet | 25 ml |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
Endast för forskning.