Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Tvättbuffert (10X)
Produktkod. 16396622
Change view
Kvantitet:
25 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16396622 200 ml -
15542117 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16396622 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX66666001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ProcartaPlex Wash Buffer är för användning med ProcartaPlex analyser. Det levereras som ett 10X koncentrat och används för att tvätta ProcartaPlex analyser med plattbottenplattor.
ProcartaPlex Wash Buffer är för användning med ProcartaPlex analyser. Det levereras som ett 10X koncentrat och används för att tvätta ProcartaPlex analyser med plattbottenplattor. Det är en enkel blandning av buffertar, salter och milt rengöringsmedel.
ProcartaPlex Tvättbuffert (10X) ingår i våra bassatser och hyllplan. Dessutom erbjuder vi den här som en fristående artikel.
Anmäld ansökan
  • Multiplex immunanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Buffert
Kvantitet 200 ml
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Endast för forskning.