missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Procaterol Hydrochloride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Procaterol Hydrochloride Hemihydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C16H22N2O3.2ClH.H2O/c2*1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15;;;/h2*5-9,12,16-17,19,21H,4H2,1-3H3,(H,18,20);2*1H;1H2/t2*12-,16+;;;/m00.../s1 |
| Formel vikt | 670.29 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?