Läs mer
Tocris Bioscience™ Procaterol hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001408
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001408 10 mg
18792604 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001408 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1102/10
Potent β2 agonist
Specific and very potent β2 agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62929-91-3
Molekylformel C16H23ClN2O3
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Procaterol hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 326.82
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 326.821
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.